Key Documents
COM448622492
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Chlorophenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Iupac Name
3'-chloro[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8ClN/c14-13-6-2-5-12(8-13)11-4-1-3-10(7-11)9-15/h1-8H
Clé InChI
AWWDWSVSPJJFMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0132
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0132