Key Documents
COM448620376
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C12H9NO4/c1-7(12(16)17-2)13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11(13)15/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
OSVYRWKJPFHXTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4079
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4079