Principaux documents
COM448619314
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-8-(piperidin-1-yl)quinoline
1 G
101,54 €
5 G
184,61 €
25 G
447,66 €
Réf. du fournisseur: HC-2350-1G
101,54 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
101,54 €
5 G
184,61 €
25 G
447,66 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: HC-2350-1G
101,54 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-nitro-8-(1-piperidinyl)quinoline
Inchi Code
1S/C14H15N3O2/c18-17(19)12-6-7-13(16-9-2-1-3-10-16)14-11(12)5-4-8-15-14/h4-8H,1-3,9-10H2
Clé InChI
MJKNJLAZNNSLRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2350