Key Documents
COM448615442
Combi-Blocks, Inc.
2-Butoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-butoxy-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BF3NO3/c1-2-3-4-18-9-8(11(16)17)5-7(6-15-9)10(12,13)14/h5-6,16-17H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ORZGWYBUBBSXCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6234
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-6234