Key Documents
COM448614797
Combi-Blocks, Inc.
4-[2-(Pyridin-4-yloxy)ethoxy]phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[2-(4-pyridinyloxy)ethoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H14BNO4/c16-14(17)11-1-3-12(4-2-11)18-9-10-19-13-5-7-15-8-6-13/h1-8,16-17H,9-10H2
Clé InChI
ZOCVHKMDBOKPKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4458
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4458