Principaux documents
CIAH98D1EAA7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Cyclopropylpyrimidine-4,6-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-5-3-6(11)9-7(8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
VFGWJXCRWXZRHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/7024-58-0.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0331299.pdf