Principaux documents
CIAH987F3FBC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Potassium [(4-chlorophenyl)methyl]trifluoroboranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.48
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
potassium (4-chlorobenzyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BClF3.K/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)12;/h1-4H,5H2;/q-1;+1
Clé InChI
GVWYOVZLNAJSGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1334209-42-5.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0222848.pdf