Principaux documents
C12H316CEFB6
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-quinazoline-2,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
Clé InChI
UECFPEVPPFMFOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791