Principaux documents
C12H316CEC25
Chemcia Scientific, LLC
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-6-(methylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
ORYSGUZJPYKVEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3787