Principaux documents
C12H316CE79D
Chemcia Scientific, LLC
Methyl-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl methyl(thiazol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-10-5-6-14-7/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
YEFAMUXMAJVGDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2452
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2452