Principaux documents
C12H316CE763
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-iodo-1H-pyridin-2-one hydrochloride
1 G
334,77 €
5 G
884,31 €
Réf. du fournisseur: CC00-2322A-1G
334,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
334,77 €
5 G
884,31 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.47
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CC00-2322A-1G
334,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-3-iodopyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5IN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
RLQPWQIUDDDMFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258