Principaux documents
C12H316CE60C
Chemcia Scientific, LLC
3-(4-Benzyl-piperazin-1-yl)-benzaldehyde
1 G
411,45 €
5 G
1 318,83 €
Réf. du fournisseur: CC00-1964-1G
411,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
411,45 €
5 G
1 318,83 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CC00-1964-1G
411,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C18H20N2O/c21-15-17-7-4-8-18(13-17)20-11-9-19(10-12-20)14-16-5-2-1-3-6-16/h1-8,13,15H,9-12,14H2
Clé InChI
DJIJDRPDLZKOMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1656
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1656