Principaux documents
C12H316CE30A
Chemcia Scientific, LLC
4-Iodo-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-iodo-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6INO4/c1-14-7-3-5(4-11)2-6(8(7)9)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
WVDDJASTMZNUNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=251
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=251