Principaux documents
CH4432438583
ChemBridge Corporation
3-(2-oxiranyl)tetrahydrofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-oxiranyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-2-7-3-5(1)6-4-8-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
HEMSSMIBAFJYAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4057154
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4057154_sds.pdf