Principaux documents
CH4424851880
ChemBridge Corporation
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.79
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-12-6-5-7-13(10-12)11-15-14-8-3-2-4-9-14;/h5-7,10,14-15H,2-4,8-9,11H2,1H3;1H
Clé InChI
FAHRAKVAWLWOQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6588030
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6588030_sds.pdf