Principaux documents
CH4424847830
ChemBridge Corporation
(2-amino-4-chloro-6-methylphenyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1,2-benzenediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.ClH/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10;/h2-3H,9-10H2,1H3;1H
Clé InChI
GIXZLTXPFQQWOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030835
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030835_sds.pdf