Key Documents
CH4424846286
ChemBridge Corporation
1-isopropyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10;/h7-9H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MSUVMAUWISTHON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017897
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017897_sds.pdf