Principaux documents
CH4238556922
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenyl)cyclopropanecarbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)cyclopropanecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(9)11(14)13-12/h2-5,9-10H,6,12H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
FIPFFUWDRAOWFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005145
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005145_sds.pdf