Documents
CH4182077175
ChemBridge Corporation
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
SOCMTMNWGCJGLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030210
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030210_sds.pdf