Principaux documents
CH4102151216
ChemBridge Corporation
4-(4-chloro-6-ethylpyrimidin-2-yl)morpholine
1 G
91,95 €
5 G
163,52 €
10 G
228,70 €
25 G
384,61 €
50 G
577,59 €
Réf. du fournisseur: 4016008-1G
91,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
91,95 €
5 G
163,52 €
10 G
228,70 €
25 G
384,61 €
50 G
577,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 4016008-1G
91,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-chloro-6-ethyl-2-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O/c1-2-8-7-9(11)13-10(12-8)14-3-5-15-6-4-14/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
QBLWJUZCFCIFMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016008
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016008_sds.pdf