Key Documents
CH4102150114
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-tetraazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8N4O2/c1-4-6-7-8-9(4)3-2-5(10)11/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
BWHMAWHZWZJDKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010353
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010353_sds.pdf