Principaux documents
CH4102149532
ChemBridge Corporation
1-(pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-pyridinylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-9-11-4-2-6-13(11)8-10-3-1-5-12-7-10/h1-7,9H,8H2
Clé InChI
RUHXZRGZYVDLFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003262
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003262_sds.pdf