Principaux documents
CH4017936593
ChemBridge Corporation
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
1 G
198,02 €
5 G
610,82 €
Réf. du fournisseur: 3015264-1G
198,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
198,02 €
5 G
610,82 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 3015264-1G
198,02 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methoxyphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-7(10(13)12-11)15-9-5-3-4-8(6-9)14-2/h3-7H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
QXYABCWQJLSSAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015264
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015264_sds.pdf