Key Documents
CH4005936083
ChemBridge Corporation
3-allyl-5-ethoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Iupac Name
3-allyl-5-ethoxy-4-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H16O3/c1-4-7-13-9-12(11-16)10-14(17-6-3)15(13)18-8-5-2/h2,4,9-11H,1,6-8H2,3H3
Clé InChI
ZCKGXMJPBNJXJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6438372
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6438372_sds.pdf