Principaux documents
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H97NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
776.31
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H97NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-48(52)47(51-49(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)46-55-50(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h40,43,47-48,52H,4-39,41-42,44-46H2,1-3H3,(H,51,53)/b43-40+/t47-,48+/m0/s1
Clé InChI
BRICAYBHSAQLME-ADZUIXFGSA-N
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable