Principaux documents
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
1 MG
738,00 €
738,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
738,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H89N4O10PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
945.28
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
738,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Concentration
1 mg/mL (860563C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Clé InChI
ANVUOOKUJFVAPJ-KKWOEEAUSA-N
Application
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.[1] It may also be used in the preparation of liposomes.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)