850480C
Avanti
16:0-18:0 (6-7BR) PC
1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(6,7-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850480C
Concentration
10 mg/mL (850480C-10mg)
Type de lipide
omega FAs
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to prepare large unilamellar liposomes for parallax analysis
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments
- to study the effect of bromination at different positions along the fatty acid chains
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3