700137P
Avanti
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P, powder
Synonyme(s) :
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700137P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3