Principaux documents
ATC311768201
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Phenoxynicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O/c13-9-10-5-4-8-14-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8H
Clé InChI
KMQFYNLYTMIJPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002237
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002237