ATC311765992
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Réf. du fournisseur: ES02703-250MG
312,16 €
About This Item
Réf. du fournisseur: ES02703-250MG
312,16 €
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)11-6-9-5-10(14)4-3-8(9)7-13-11/h3-5,11,13-14H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
GVLQCKKJTOBRSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES02703