Principaux documents
ATC311765354
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.14
Numéro MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
SBDWLDBGGVPVAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10051
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA10051