Key Documents
ATEH98B84BBE
AstaTech, Inc.
3-IODO-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.99
Numéro MDL:
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4IN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
Clé InChI
OAVQTXRIHZMZFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=147475
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=98649