Principaux documents
ATEH9873999B
AstaTech, Inc.
6-(METHYLAMINO)HEXANOIC ACID HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8-6-4-2-3-5-7(9)10;/h8H,2-6H2,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
AILMWCOKRFHBHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=200557
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21580