Key Documents
ATEH75DBF4FD
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 6-FLUORO-2,3-DIHYDROSPIRO[INDENE-1,4'-PIPERIDINE]-1'-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.39
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-fluoro-2,3-dihydrospiro[indene-1,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H24FNO2/c1-17(2,3)22-16(21)20-10-8-18(9-11-20)7-6-13-4-5-14(19)12-15(13)18/h4-5,12H,6-11H2,1-3H3
Clé InChI
IKEQVZVLTMHKME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123167
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14148