Principaux documents
ATEH57C9A603
AstaTech, Inc.
4-METHOXYBUTAN-1-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-methoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
Clé InChI
YUUFAJOXLZUDJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158053
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C77605