Key Documents
ATEH57C9A21F
AstaTech, Inc.
(4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDIN-2-YL)METHANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-(dimethylamino)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10(2)8-3-4-9-7(5-8)6-11/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clé InChI
MUWKOLJQHBWLBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125263
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16229