Principaux documents
ATE638636248
AstaTech, Inc.
2-BROMO-5-CHLORO-4-FLUOROBENZONITRILE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2H
Clé InChI
HBAXDUKYYNUUFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98172
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55865