Principaux documents
ATE448430857
AstaTech, Inc.
(R)-1-(3-NITROPHENYL)ETHANAMINE
250 MG
183,81 €
1 G
368,85 €
Réf. du fournisseur: 70937-250MG
183,81 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
183,81 €
1 G
368,85 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 70937-250MG
183,81 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R)-1-(3-nitrophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
AVIBPONLEKDCPQ-ZCFIWIBFSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57370
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70937