Principaux documents
ATE443544604
AstaTech, Inc.
8-BROMO-3-CHLORO-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]PYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.47
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-3-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-2-1-3-11-5(4)9-10-6(11)8/h1-3H
Clé InChI
NUNTVUDJPRNUME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53709
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38998