Principaux documents
ATE423888789
AstaTech, Inc.
3-AMINO-2,2-DIMETHYL-1-PROPANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Pf
~ 70 C
Iupac Name
3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,3-6)4-7/h7H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=35559
Melting Point
~ 70 C
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=35391