Key Documents
ATE371592035
AstaTech, Inc.
7-BENZYL-5,6,7,8-TETRAHYDROPYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.75
Numéro MDL:
Iupac Name
7-benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N3O.ClH/c18-14-12-6-7-17(9-13(12)15-10-16-14)8-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,15,16,18);1H
Clé InChI
NDKKBBYMDTZCGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9229
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67481