ATE316038656
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-METHOXY-4,6-DIMETHYLNICOTINATE
Réf. du fournisseur: 50681-100MG
258,36 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 50681-100MG
258,36 €
Iupac Name
ethyl 2-methoxy-4,6-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-5-15-11(13)9-7(2)6-8(3)12-10(9)14-4/h6H,5H2,1-4H3
Clé InChI
WKRMWBOVHQQDLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50681