Key Documents
ATE245844564
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZOATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-5-2-3-6-10(9)17-12-13-7-4-8-14-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
PVUQLZPNNLNFDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1055
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30057