Principaux documents
APOH93ED5E63
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O4/c1-17-9-6-8(18-11(12,13)14)4-2-7(9)3-5-10(15)16/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
RPKCPWSXRJGOGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethoxycinnamic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethoxycinnamic-acid