Key Documents
APOH316CFD44
Apollo Scientific Ltd
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4,7-dichloro-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2FN/c10-6-3-4-13-9-5(6)1-2-7(11)8(9)12/h1-4H
Clé InChI
WTJODNMPMHKCLX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/47-dichloro-8-fluoroquinoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/47-dichloro-8-fluoroquinoline