Principaux documents
APOH11A9CD87
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(methylsulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-13(10,11)3-2-12-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
JHEWQNWRWAMWIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-methylsulphonylthiophene-2-carboxylic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-methylsulphonylthiophene-2-carboxylic-acid