Principaux documents
APOH11A9C1F2
Apollo Scientific Ltd
4-Fluorochalcone
1 G
59,80 €
Réf. du fournisseur: PC0717-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC0717-1G
59,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C15H11FO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H
Clé InChI
NYSCQZARWVHQBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Synonym
3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717