Principaux documents
APOH03CD8EE0
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3NO/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
VIVHPNDBJNNIOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxybenzonitrile
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxybenzonitrile