Principaux documents
APOH03871CF9
Apollo Scientific Ltd
4-Cyclopropylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9N3/c8-7-9-4-3-6(10-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
WSRWIOBLJDEDRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-cyclopropylpyrimidin-2-amine