APO630168697
Apollo Scientific Ltd
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Réf. du fournisseur: PC53430-250MG
238,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: PC53430-250MG
238,00 €
Iupac Name
1-(3-bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IO/c9-5-3-4(1-2-6(5)13)7(14)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
KMPNNKZBOKPXAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodo-222-trifluoroacetophenone